Print…
Azul de metileno, tablets para análises de leite
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
330733REA 101 EUR
330733R
Azul de metileno, tablets para análises de leite
Azul de metileno
Tablets (azul de metileno) usado para preparação de solução usada em exames bacteriológicos para testes de tuberculina e outros testes em leite. Os comprimidos da VWR (azul de metileno) garantem qualidades essenciais de solubilidade e uniformidade.
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Ponto de Fusão: 180 °C
Densidade: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137