Print…
Álcool polivinilico, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysed
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
305735BEA 104 EUR
305735B
Álcool polivinilico, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysed
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Encomendar
Viscosity (20°C; 4 %; water) 5,5 - 6,6 mPa.s
Degree of hydrolysis Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 1 %
Loss on drying (105°C) Max. 5 %