Print…
Destilado leve adequado para uso nos testes de produtos petrolíferos por métodos IP e ASTM
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
286735QEA 133 EUR
286735Q 28673LJ
Destilado leve adequado para uso nos testes de produtos petrolíferos por métodos IP e ASTM
Destilado leve
Ponto de ebulição: 192…256 °C (760 mmHg Hg)
Densidade: 0,805 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C (rec. fechado)
Número CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
ALCANCE: 01-2119484819-18
Encomendar
Aromatics (W/V) Max. 1.00 %
Distillation range (98 %) 185 - 280°C