Print…
pH Indicator solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 Titration_first hydrogen of H3PO4, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
210414MEA 48.1 EUR
210414M 210416X
pH Indicator solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 Titration_first hydrogen of H3PO4, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
pH Indicator solution
Uma mistura de indicadores para a titulação do primeiro átomo de hidrogênio de ácido fosfórico.
pH 3.5 (laranja-vermelho)
pH 4.4 (laranja-cinza)
pH 4.5 (cinza puro)
pH 4.6 (cinza azulado)
pH 6.0 (azul forte)
Ponto de ebulição: 82,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Inflamação: 18 °C (closed cup)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
UN: 1993
ADR: 3 II