Print…
VWR®, Micro-seringas standard
Fornecedor: VWR Collection
549-0199EA 41.2 EUR
549-0199 549-0522 549-0523 549-0524
VWR®, Micro-seringas standard
Seringas Seringas para cromatografia
Micro-seringas standard por GC com agulha fixa.
  • Todas as partes em contacto com o líquido são feitas de aço inoxidável e vidro borossilicato neutro
Na tabela, o comprimento diz respeito ao comprimento da agulha.