Print…
VWR®, Micro-seringa para volumes ultra pequenos
Fornecedor: VWR Collection
549-0198EA 53.6 EUR
549-0198 549-0197
VWR®, Micro-seringa para volumes ultra pequenos
Seringas Seringas para cromatografia
Micro-seringa com agulha fixa para análises GC de sensibilidade elevada e volumes ultra pequenos.
  • Com volume morto zero entre o êmbolo e a agulha
  • Agulha fixa com ponta biselada para uma penetração suave do septo
Na tabela, o comprimento diz respeito ao comprimento da agulha.