Print…
VWR® RC-10, Refrigeradores com recirculação
Fornecedor: VWR Collection
462-0137EA 2580 EUR
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Refrigeradores com recirculação
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Os refrigeradores com recirculação VWR® são ideais para utilização com evaporadores rotativos, uma vez que reproduzem condições de refrigeração constantes e reprodutíveis, e evitam o desperdício de água corrente, aumentando a poupança. Concebidas para uma fácil utilização, as unidades possuem uma abertura de enchimento fácil na parte superior da unidade e uma torneira de dreno na parte de trás. Os refrigeradores possuem um reservatório de aço inoxidável utilizado com um refrigerante R134 e podem ser utilizados na gama de temperatura ambiente permitida entre 15 e 32 °C.
  • O valor nominal da temperatura pode ser ajustado usando as teclas no painel de comando (à excepção do modelo Basic que tem um valor nominal fixo de 7 °C)
  • O refrigerador Duo pode refrigerar dois ciclos de refrigeração directamente ligados às entradas e saídas duplas
  • Regule a temperatura do ciclo de refrigeração entre −10 e +40 °C (use uma mistura de água e glicol (70:30) para temperaturas abaixo de +5 °C)
  • Indicador no painel frontal para uma visualização perfeita do nível do líquido
Taxa de fluxo máx. (sem contrapressão)/pressão máxima (a fluxo zero)
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar
Fornecimento: As unidades Basic e Digital são fornecidas com 2 ligações de tubos de 8 mm de diâmetro, 2 porcas M 16×1, 2 × tubo PVC (1500 mm) e 2× pinças para tubos, os modelos Duo têm 4 de cada um destes. Inclui cabos de alimentação específicos para UE, RU e CH.
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a +15 °C
Fixo