Print…
VWR®, Papel separador de fases, Grau 511
Fornecedor: VWR Collection
516-0313EA 72.7 EUR
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR®, Papel separador de fases, Grau 511
Filtros Papéis de Filtro Separação de fases
Papel de filtro hidrófobo usado para a separação de soluções aquosas e soluções orgânicas.
  • Pode ser usado como ampola de decantação descartável