Print…
VWR®, Papel Joseph, Grau 551
Fornecedor: VWR Collection
111-5005EA 52 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Papel Joseph, Grau 551
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Toalhetes de papel para tarefas delicadas
Papel absorvente, adequado para limpeza e secagem de recipientes, tubos, placas microscópicas, frascos de vidro, etc.
Espessura: 0,07 mm
Peso: 25 g/m²