Print…
VWR®, Toalhete de limpeza de lentes, grau 541
Fornecedor: VWR Collection
111-5003EA 18.5 EUR
111-5003 111-5004
VWR®, Toalhete de limpeza de lentes, grau 541
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Lens Papers
Estes toalhetes são adequados para a limpeza de várias lentes ópticas, tais como objectivas, binóculos, lupas, óculos, bem como filamentos de fibra ópticas.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable