Print…
VWR® Science Education, Balança de precisão
Fornecedor: VWR Collection
611-3236EA 530 EUR
611-3236 611-3260 611-3299 611-3468 611-3476 611-2602 611-2604 611-2607 611-3860
VWR® Science Education, Balança de precisão
Balanças
Competitively priced electronic balances for the education sector. All models have a stainless steel top pan.
  • Fáceis de usar
  • Dimensões reduzidas
  • Possibilidade de seleção das unidades de medida
  • Fonte de alimentação ou bateria recarregável externa opcional para uso portátil
Additional benefits of the models (except 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 and 611-3344) include:
Interface da série RS232
Gancho para pesagem sob a balança adequado apenas para modelos com calibração externa (não adequado para números de modelos que terminam em i)
Determinação de densidade líquida e sólida, verificação da pesagem, determinação do peso total, contagem de peças, pesagem de animais, pesagem percentual, funções de Peak Holding
As balanças, excepto as listadas acima, são compatíveis com o tablet (opcional)
All these balances are now supplied without an internal battery to meet recent transport regulations. An optional external rechargeable battery (611-8684) may be purchased for portable operation.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Acessórios: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted with *.
Informações de encomenda: These balances are also available with a calibration certificate. Please contact your local Avantor sales office for details of this option.
Fornecimento: Supplied with plastic in use protective cover.
Atenção: -C balances are supplied with a factory calibration certificate.
Models with suffix G have large graphic display.