Print…
VWR® shiroGEL, Sistemas modulares verticais PAGE mini
Fornecedor: VWR
VWR®
700-0292EA 797 EUR
700-0292
VWR® shiroGEL, Sistemas modulares verticais PAGE mini
Sistemas para electroforese Sistemas Verticais de Electroforese em Gel
O sistema shiroGEL mini PAGE vertical é modular, permitindo que a PAGE e o eletroblotting sejam realizados no mesmo tanque, bastando trocar os insertos. O sistema apresenta inserções para cada aplicação e um tanque tampão comum para executá-las. Cada inserção tem seu próprio conjunto de eletrodo, que se conecta à tampa do tanque tampão. Por segurança, os cabos de alimentação se conectam diretamente à tampa. Quando a tampa é removida, a alimentação é desconectada do sistema. As inserções também têm uma pequena almofada que se ajusta na posição na tampa. Isso garante que a tampa esteja sempre bem colocada e auxilia na sua remoção. O tanque tampão é moldado para evitar separação e vazamento. Uma variedade de espaçadores, pentes e outros acessórios estão disponíveis para personalizar o sistema. Todos os espaçadores e pentes são codificados por cores ou claramente rotulados para indicar a espessura.
  • Corrida de um máximo de quatro géis em simultâneo
  • Os géis podem ser vazados e corridos no módulo PAGE
  • Câmara para o tampão moldada, resistente, com tampa que só pode ser colocada numa posição
*compatível com pipetas multicanal; **depósito tampão.
Fornecimento: O sistema completo inclui: cuba para a solução tampão, módulo PAGE, suporte de vazamento, duas placas de vidro com ranhura com 10×10 cm, duas placas de vidro com 10×10 cm com espaçadores ligados, e pentes de 12 dentes e 1 mm de espessura.