Print…
N,N-Dimetilacetamida ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85910.320EA 94.3 EUR
85910.320 85910.460 85910.290
N,N-Dimetilacetamida ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimetilacetamida
Fórmula: CH₃CON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 166,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008686
Número CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
ALCANCE: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay ≥ 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0,940 - 0,.942
Water ≤ 0.1 %