Print…
VWR® Professional TP / TPW, Balanças de precisão, com ecrã tátil
Fornecedor: VWR Collection
611-3692EA 1480 EUR
611-3692 611-3693 611-3688 611-3689 611-3690 611-3694 611-3700 611-3701 611-3695 611-3696 611-3697 611-3703 611-3698 611-3699 611-3704 611-3706 611-3826 611-3827 611-3858 611-3857 611-3861 611-3862 611-4677 611-4678
VWR® Professional TP / TPW, Balanças de precisão, com ecrã tátil
Balanças
As balanças de precisão VWR® Professional são ideais para uma ampla gama de tarefas de pesagem de laboratório, foram projetadas para ambientes com múltiplos utilizadores (cada perfil de utilizador está protegido por password). Estas balanças interativas que possuem uma base de dados interna para armazenar dados e métodos de secagem, ajudam a melhorar a eficiência e a produtividade. Todos os modelos Professional possuem ecrã táctil de 5 ” com menu acionado por ícones, teclado qwerty táctil e prato superior em aço inoxidável. Os modelos estão configurados por GLP, armazenando dados da balança, projeto e identificação do usuário, além de data e hora. As informações GLP também podem ser impressas com resultados, uma impressão estatística está disponível mesmo sem uma impressora estatística.
  • Níveis de filtro selecionáveis ​​assim como a unidade de medição em que a balança exibirá o peso
  • Os modelos com calibração interna automática (IncaL +) serão calibrados usando o peso interno quando o botão CAL for pressionado, quando a temperatura ambiente mudar e / ou após um certo tempo
  • Restauração da força eletromagnética ou células de carga de alta resolução para pesagem precisa
  • Interface RS232 e USB para importar / exportar dados
  • Ionizador integrado opcional na parte traseira da balança
  • Indicação de cores vivas para verificação de pesagem
  • Fácil de operar e possui vários idiomas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português, usuários diferentes podem definir preferências de uso diferentes, cada conta de usuário é protegida por password
Funções incluem pesagem suspensa, contagem de peças, pesagem percentual, pesagem de verificação, determinação de densidade, função de totalização e estatística, formulação, função têxtil (medição de fibras/filamentos), carga máxima (retenção de pico), pesagem de animais, base de dados interna para armazenar parâmetros, configurações etc.
O usuário pode escolher três opções para modelos com calibração interna (indicado pelo sufixo i no nome do modelo): A balança será calibrada usando o peso interno pressionando o botão CAL. A balança será recalibrada automaticamente quando a temperatura ambiente mudar e / ou após passar um certo tempo (Incal +). O usuário pode optar por calibrar a balança com um peso externo. "
Os modelos com função de verificação de pipetas permitem verificar facilmente as tolerâncias das pipetas no laboratório, seguindo os procedimentos da diretiva ISO 8655, ou permitem definir um procedimento operacional padrão. Estes modelos têm repetibilidade de 0,001g e um tempo de estabilização de 2 segundos.
Certificações: EN 61326-1: 2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010: 2014, EN 50581: 2012. Os modelos verificados e aprovados estão em conformidade com Norma Harmonizada EN 45501.
Informações de encomenda: As balanças com o sufixo D têm faixa dupla, o sufixo i indica calibração interna. Os modelos com sufixo -C são entregues com certificado de calibração de fábrica, o sufixo -M indica modelos aprovados ou verificados e o sufixo -P indica que as unidades estão completas com o kit para calibração de pipetas. O prefixo W indica modelos com cabine de 3 portas. Os modelos TP não possuem cabine.
Fornecimento: Fornecidas com capa protetora de plástico. Uma ampla variedade de acessórios, incluindo impressora, software e cabo de conexão ao PC, está disponível e deve ser adquirida separadamente. Estas balanças também estão disponíveis com um certificado de calibração.
Atenção: Nota: As balanças são fornecidas sem uma bateria interna para cumprir os regulamentos de transporte recentes. Uma bateria recarregável externa opcional (611-8684) pode ser adquirida para operação dos modelos portáteis. Os seguintes modelos podem funcionar com a bateria externa (611-8684): 611-3688, 611-3689, 611-3690, 611-3692, 611-3695, 611-3698, 611-3701, 611-3703, 611-3704 , 611-3706, 611-3826, 611-3827, 611-4339 e 611-4340.