Print…
VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Balanças de precisão, gama com display gráfico
Fornecedor: VWR Collection
611-2306EA 816 EUR
611-2306 611-2291 611-2297 611-2310 611-2307 611-2285 611-2287 611-2283 611-2373 611-2372 611-3273 611-3274 611-3275 611-3276 611-3278 611-3284 611-3358 611-3365 611-3366 611-3381 611-3390 611-3393 611-3460 611-3474 611-3832 611-3833 611-4318 611-4329 611-4344 611-4345 611-4346 611-4347 611-4348 611-5048
VWR® Advanced LPG / LPCG / LPWG, Balanças de precisão, gama com display gráfico
Balanças
Balanças de precisão ideais para uso em qualquer laboratório. Modelos com registos GLP / ISO dos valores de pesagem com data, hora e número de série. Esta gama permite desde pesagem simples até pesagem com calibração interna automatizada. Todos os modelos Advanced possuem um display gráfico com contraste ajustável, teclado ergonómico e prato superior em aço inoxidável.
  • Níveis de filtro selecionáveis ​​assim como a unidade de medição em que a balança exibirá o peso
  • Calibração interna automática (IncaL +) significa que a balança será calibrada usando o peso interno quando o botão CAL for pressionado e será recalibrada automaticamente quando a temperatura ambiente mudar e / ou após um certo tempo (IncaL +)
  • Interface RS232
  • Configuração GLP, armazena dados da balança, do projeto e identificação do usuário, além de data e hora
  • Fácil de operar e com vários idiomas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e português
Funções incluem pesagem suspensa, contagem de peças, pesagem percentual, pesagem de verificação, determinação de densidade, função de totalização, formulação e carga máxima (retenção de pico).
O usuário pode escolher três opções para modelos com calibração interna (indicado por "i" no final do nome do modelo):
A balança será calibrada usando o peso interno pressionando o botão CAL.
A balança será recalibrada automaticamente quando a temperatura ambiente mudar e / ou após um certo tempo (Incal +).
O usuário pode optar por calibrar a balança com um peso externo.
Impressões estatísticas estão disponíveis se as balanças estiverem ligadas a uma impressora estatística. Ganchos de pesagem sob a balança estão disponíveis para vários modelos. Os modelos LPWG possuem display gráfico e cabine de 3 portas; os modelos LPCG possuem display gráfico e cabine circular.
Certificações: EN 61326-1: 2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010: 2014, EN 50581: 2012. Em conformidade com a Diretiva Europeia 2014-31-UE (NAWI) e a Norma Harmonizada EN 45501 (verificada, aprovada).
Informações de encomenda: As balanças com o sufixo D têm faixa dupla, o sufixo i indica calibração interna. Os modelos com sufixo -C são entregues com certificado de calibração de fábrica, o sufixo -M indica modelos aprovados ou verificados e o sufixo -P indica que as unidades estão completas com o kit para calibração de pipetas. O prefixo C indica modelos com cabine circular e o prefixo W com cabine de 3 portas.
Fornecimento: Fornecidas com capa protetora de plástico. Uma ampla variedade de acessórios, incluindo impressora, software e conexão ao PC, está disponível e deve ser adquirida separadamente.