Print…
Brometo de tetraetilamónio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium bromide
87084.230EA 41.5 EUR
87084.230 87084.290
Brometo de tetraetilamónio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula: C₈H₂₀BrN
Peso Molecular: 210.16 g/mol
Ponto de Fusão: 285 °C
Número MDL : MFCD00011825
Número CAS: 71-91-0
Merck Index: 13,09274
Encomendar
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%