Print…
n-Tetradecano ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87079.230EA 137 EUR
87079.230 87079.150
n-Tetradecano ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
n-Tetradecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008986
Número CAS: 629-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99,0%
Identification (IR) Passes test
Density (25/4) 0,761 - 0,765