Print…
Anidrido succínico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Dihydrofuran-2,5-dione
87086.180EA 32.9 EUR
87086.180 87086.260 87086.460
Anidrido succínico ≥98%, GPR RECTAPUR®
Anidrido succínico
Fórmula: C₄H₄O₃
Número MDL : MFCD00005525
Número CAS: 108-30-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Assay Min. 98 %
Melting point 117 - 119 °C