Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane (99:1) para derivatização GC
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: BSTFA+TMCS (99:1)
B3402-25ML B3402-5ML B3402-100ML
TCIAB3402-25MLEA 84 EUR
TCIAB3402-25ML TCIAB3402-5ML TCIAB3402-100ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane (99:1) para derivatização GC
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Peso Molecular: 257.40 g/mol
Ponto de ebulição: 142 °C (literatura)
Ponto de Fusão: –41 °C (literatura)
Ponto de Inflamação: 7 °C (literatura)
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4f7aefec491c86dfba990549bcb069d87ebc28a&vid=37681899da6bf89b22ce9a102dda2d8e7d2ed159&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
High boiling impurity of Silylation agent to pass test
Suitability for Melamine-analysis to pass test