Print…
Ácido Laurico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
87071.290EA 40.2 EUR
87071.290 87071.180 87071.460
Ácido Laurico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ácido Laurico
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Encomendar
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C