Ácido glicólico 70% em água
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
85902.290EA
128
EUR
85902.290
85902.460
Ácido glicólico 70% em água
Ácido glicólico
Fórmula:
C₂H₄O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004312 Número CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II |