Print…
Bromato de Sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
87070.230EA 39.1 EUR
87070.230 87070.290 87070.460
Bromato de Sódio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bromato de Sódio
Fórmula: BrNaO₃
Ponto de Fusão: 381 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003476
Número CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Encomendar
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %