Print…
Água, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 55.2 EUR
1.02699.1000 1.02699.2500
Água, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098