Print…
Ácido acético ≥100%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43808.0100 5.43808.0250
5.43808.0100EA 88.5 EUR
5.43808.0100 5.43808.0250
Ácido acético ≥100%, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM