Print…
Sódio acetato trihidratado, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43833.0100 5.43833.0250
5.43833.0100EA 129 EUR
5.43833.0100 5.43833.0250
Sódio acetato trihidratado, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Ponto de ebulição: 120…123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM