Print…
Cloreto de sódio, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43832.0100 5.43832.0250
5.43832.0100EA 221 EUR
5.43832.0100 5.43832.0250
Cloreto de sódio, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1461 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2.17 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599