Print…
(±)-Epicloridrina, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
87074.290EA 67.1 EUR
87074.290 87074.460
(±)-Epicloridrina, GPR RECTAPUR®
(±)-Epicloridrina
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 117,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57,2 °C
Densidade: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005132
Número CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642
Encomendar
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test