Metanol, anidro 99.9%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
47339.AK
47339.K2
47339.AKEA
50.4
EUR
47339.AK
47339.K2
Metanol, anidro 99.9%, AcroSeal®
Metanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Fórmula:
CH₃OH Ponto de ebulição: 64,7 °C Ponto de Fusão: –98 °C Densidade: 0,791 Ponto de Inflamação: 11 °C (52 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004595 Número CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II Merck Index: 14,5957 |