Print…
Tetraidrofurano ≥99.7% não estabilizado, AcroSeal®, Grau espectrofotométrico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
47329.AK 47329.K2 47329.M1
47329.AKEA 77.7 EUR
47329.AK 47329.K2 47329.M1
Tetraidrofurano ≥99.7% não estabilizado, AcroSeal®, Grau espectrofotométrico
Tetraidrofurano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,889
Ponto de Inflamação: –17°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM