Print…
Paraformaldeído 32% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampolado sob argônio
47377.9L 47377.9M
47377.9LEA 71.1 EUR
47377.9L 47377.9M
Paraformaldeído 32% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Paraformaldeído
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Fórmula: (CH₂O)n
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2209
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7025
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0,01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 30,4 to 32% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2,0% (Paraformaldehyde content)