Print…
Paraformaldeído 10% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampolado sob argônio
47317.9L 47317.9M
47317.9LEA 52.6 EUR
47317.9L 47317.9M
Paraformaldeído 10% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Paraformaldeído
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Fórmula: (CH₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0,01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 9,5 to 10% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2,0% (Paraformaldehyde content)