Print…
Paraformaldeído 8% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampolado sob argônio
47347.9L 47347.9M
47347.9LEA 49.8 EUR
47347.9L 47347.9M
Paraformaldeído 8% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Paraformaldeído
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent.
Solution is micro-filtered and supplied in ampoules. RNase and DNase free.
Fórmula: (CH₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless
Form Liquid
Ash ≤0.01% (Paraformaldehyde content)
Comment Starting material RNase and DNase free
Concentration 7.5 to 8% (Formaldehyde)
Trace Metal Iron (Fe) ≤2.0% (Paraformaldehyde content)