Print…
Polipropilenoglicol, M.W. 1200
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
47361.30 47361.18
47361.30EA 67.4 EUR
47361.30 47361.18
Polipropilenoglicol, M.W. 1200
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8