Print…
Ácido trifluoroacético 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85903.150EA 215 EUR
85903.150 85903.180 85903.290
Ácido trifluoroacético 99.01-101.0% (by titrimetric analysis), GPR RECTAPUR®
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Ponto de Fusão: –15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (Titration) 99.0-101.0 %w/w
Relative density (d 20°C/4°C) 1.487-1.490
Identity (IR) Complying
Water (KF) max. 0.1 %w/w