Print…
Clorofórmio, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Triclorometano
37863-1L 37863-6X1L
37863-1LEA 89.26 EUR
37863-1L 37863-6X1L
Clorofórmio, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Clorofórmio
Fórmula: CHCl₃
Peso Molecular: 119.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60…62 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00000826
Número CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 3 III
ALCANCE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2