Print…
Piridina, anhydrous 99,8 water_low_applications, molecular sieves_over <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Azabenzene, Azine
Septum-Sealed Bottle
66213-1L 66213-2.5L
HONC66213-1LEA 327.44 EUR
HONC66213-1L HONC66213-2.5L
Piridina, anhydrous 99,8 water_low_applications, molecular sieves_over <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Peso Molecular: 79.1 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %