Print…
N,N-Dimetilformamida, anhydrous 99,9 water_low_applications, molecular sieves_over <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: DMF
Septum-Sealed Bottle
66201-2.5L 66201-1L
HONC66201-2.5LEA 347.19 EUR
HONC66201-2.5L HONC66201-1L
N,N-Dimetilformamida, anhydrous 99,9 water_low_applications, molecular sieves_over <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %