Print…
Tetraidrofurano, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications, molecular sieves_over <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Septum-Sealed Bottle
66200-1L 66200-2.5L
HONC66200-1LEA 0 EUR
HONC66200-1L HONC66200-2.5L
Tetraidrofurano, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications, molecular sieves_over <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 65 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %