Print…
Acetona, GC Plus, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
65830-18L-RC 65830-7L
HONC65830-18L-RCEA 328.94 EUR
HONC65830-18L-RC HONC65830-7L
Acetona, GC Plus, Burdick & Jackson™
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 55…57 °C
Ponto de Fusão: -95.4
Densidade: 0.79 g/cm3
Ponto de Inflamação: –17 °C
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying