Print…
Etanol absoluto (tributado), grau gradiente para HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
65718-45L-RC 65718-2.5L
HONC65718-45L-RCEA 13798.57 EUR
HONC65718-45L-RC HONC65718-2.5L
Etanol absoluto (tributado), grau gradiente para HPLC (for domestic sale in Germany), Burdick & Jackson™
Etanol
Fórmula: C₂H₅OH
Ponto de ebulição: 78…79 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003568
Número CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.9 Vol.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 225 nm Min. 60 %
Transmittance at 240 nm Min. 80 %
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb