Print…
Ácido tricloroacético 99-100.5% (base seca), atende à especificação analítica de Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: TCA
27242H-1KG 27242H-500G
HONC27242H-1KGEA 165.14 EUR
HONC27242H-1KG HONC27242H-500G
Ácido tricloroacético 99-100.5% (base seca), atende à especificação analítica de Ph. Eur., USP 21, Fluka™
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1,63 g/cm3
Ponto de Inflamação: 113 °C
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
UN: 1839
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying