Print…
Óleo de silicone, GPR RECTAPUR® para banhos de óleo de até 250°C
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Polyphenyl-methylsiloxane
87065.230EA 55.5 EUR
87065.230 87065.290
Óleo de silicone, GPR RECTAPUR® para banhos de óleo de até 250°C
Óleo de silicone
Fórmula: (C₂H₆OSi)n
Densidade: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 321 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 63148-62-9
Encomendar
Density (20/4) 0.966 - 0.972
Viscosity (25°C) 330 - 370 cSt