Print…
VWR®, Homogeneizador Bead Mill MAX
Fornecedor: VWR Collection
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Homogeneizador Bead Mill MAX
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
VWR® Bead Mill MAX é o primeiro modelo da linha de homogeneizadores VWR Bead Mill. O VWR Bead Mill MAX foi concebido para moer, lisar ou homogeneizar as amostras mais difíceis com resultados consistentes. O movimento único do suporte dos tubos assegura que o movimento das microesferas intra tubo reduz a agitação e cria a maior força de impacto das esferas de qualquer moinho no mercado.
  • Unidade opcional de crio-arrefecimento para evitar o aumento da temperatura da amostra durante a homogeneização (requer ar comprimido, nitrogénio líquido ou gelo seco em etanol) pode ser encomendada à parte
  • Interface de ecrã táctil multilingue intuitiva
  • Não requer nenhum período de arrefecimento entre ciclos: Processa centenas de amostras por dia
  • Memória programável ilimitada para protocolos partilhados
  • Prático design de carregamento frontal com bloqueio integrado da tampa, que é ativado durante a operação
Using sample tubes pre-filled with a variety of bead media, the mill vigorously and uniformly shakes the tubes providing an efficient, consistent high yield and quality homogenisation usually in less than 30 seconds. The Bead Mill MAX is ideal for sample preparation when extracting DNA, RNA, proteins and small molecules.
Fornecimento: Drive unit is supplied with 2 ml tube carriage, user manual and 2 year warranty. VWR® disposable bead tubes must be ordered separately.