Print…
Acetato de isopropilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Isopropilacetato
87068.290EA 19.76 EUR
87068.290 87068.320
Acetato de isopropilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Encomendar
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873