Print…
N,N-Dimetilformamida, anhydrous 99.80%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DMF
Argon_filled
47390.5Y 47390.AE 47390.K2
47390.5YEA 141 EUR
47390.5Y 47390.AE 47390.K2
N,N-Dimetilformamida, anhydrous 99.80%, AcroSeal®
N,N-Dimetilformamida
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.944
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm