Print…
Tetraidrofurano, anidro ≥99.8%, AcroSeal® livre de BHT, sobre peneiras moleculares
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
47327.AE 47327.K2
47327.AEEA 57.4 EUR
47327.AE 47327.K2
Tetraidrofurano, anidro ≥99.8%, AcroSeal® livre de BHT, sobre peneiras moleculares
Tetraidrofurano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C
Ponto de Fusão: –108,4 °C
Densidade: 0,889
Ponto de Inflamação: –21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm