Print…
1,4-Dioxano, anidro 99.80%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
acondicionado sob árgon
47305.AE 47305.K2
47305.AEEA 64.9 EUR
47305.AE 47305.K2
1,4-Dioxano, anidro 99.80%, AcroSeal®
1,4-Dioxano
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 101 °C
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,034
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.75%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Residue on evaporation ≤5 ppm