Print…
1,2-Diclorobenzeno ≥99% (por GC), AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
87064.290EA 72.2 EUR
87064.290 87064.320
1,2-Diclorobenzeno ≥99% (por GC), AnalaR NORMAPUR®
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 180.5
Ponto de Fusão: -17
Ponto de Inflamação: 66
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Purity (GC) min 99%
Free Acid (as HCl) max 0.001%
Chloride (Cl) max 0.0001%
Heavy metals (as Pb) max 0.0001%
Fe (Iron) max 0.0001%
Sulfated ash max 0.001%
Water max 0.01%