Print…
Colunas de cromatografia de afinidade, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Resina de proteína recombinante A
Fornecedor: Avantor
C789-07EA 785 EUR
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
Colunas de cromatografia de afinidade, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Resina de proteína recombinante A
Cromatografia, Colunas
A resina J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ de proteína recombinante A oferece uma capacidade de ligação dinâmica superior com excelente estabilidade alcalina associada ao ligante exclusivo da Avantor.
A nova resina de proteína A é concebida para um alto desempenho na etapa crítica de cromatografia de afinidade utilizada na purificação de mAbs, proteínas de fusão Fc, e outras moléculas semelhantes de IgG.
Concebida e fabricada pela Avantor de acordo com os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, BAKERBOND® PROchievA™, a resina de proteína recombinante A pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.
Informações de encomenda: Disponível em colunas de laboratório de 1 ml e 5 ml convenientemente embaladas, concebidas para ligação direta a muitos instrumentos de cromatografia populares, incluindo GE ÄKTA™ e Bio-Rad NGC™.