Print…
Carbonato de propileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
87076.290EA 52 EUR
87076.290 87076.460
Carbonato de propileno 99,0 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Carbonato de propileno
Fórmula: C₄H₆O₃
Peso Molecular: 102.09 g/mol
Ponto de Fusão: -48.8
Ponto de Inflamação: 132
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7
Encomendar
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid